Få mere at vide
SCAT™ Konisk stik
Artikelnummer. 10292800 Shop alle SCAT Europe produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
3 til 5 mm
4 til 8 mm
4 til 8 mm, 12 til 16 mm
4 til 8 mm, 8 til 12 mm
5 til 16 mm, 7,5 til 16 mm
7 til 10 mm
8 til 12 mm, 12 til 16 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10292800 4 til 8 mm Hver
10568710 5 til 16 mm, 7,5 til 16 mm Hver
10011503 4 til 8 mm, 12 til 16 mm Hver
10120380 8 til 12 mm, 12 til 16 mm Hver
10317779 7 til 10 mm Hver
10327779 3 til 5 mm Hver
10820401 4 til 8 mm, 8 til 12 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10292800 Leverandør SCAT™ Leverandørnr. 107824
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.50 DKK
    75.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 6.50 DKK
    7% Slukket
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Sikker forbindelse af rør i forskellige størrelser: direkte og uden tekniske hjælpemidler. Til sikker indsamling af flydende HPLC-affald og mange andre anvendelser i laboratoriet!
SCAT™ stik er tilgængelige i følgende versioner:
  • Koniske stik
  • Y-stik
  • Rørforbindelser
  • Kapillærforbindelser
Tekniske data
Diameter (metrisk) 4 til 8 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Materiale Polypropylen
Til brug med Slanger
Til brug med (applikation) HPLC/UHPLC-systemer
Farve Klarhed
Produkttype Konisk konnektor