Få mere at vide
Heathrow Scientific Koniske centrifugerør, naturlig
Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Beskrivelse
- Skriveområde og flade polyethylenlåg for nem mærkning
- Prægede gradueringer
- Bulk wrap, steril
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Neutral |
| Produkttype | Centrifuge Tube |
| Oversigt | Koniske centrifugerør, skørtet |
| Lukningsfarve | Neutral |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Bund form | Skirted |
| Materiale | Polyethylen |
| Gradueringer | 5.0 mL |
| nr. pr. sag | 500 |
| Vis mere |