Få mere at vide
Heathrow Scientific Koniske centrifugerør, naturlig
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16360776 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Emballage:
Bulk Wrap
Bulk Wrap Nederdel
Rakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 16360776
Brand: Heathrow Scientific HS4427R
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De koniske centrifugerør er sterile med sporbarhed fra parti til parti og let riveemballage.
  • Skriveområde og flade polyethylenlåg for nem mærkning
  • Prægede gradueringer
  • Bulk wrap, steril
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Farve Neutral
Produkttype Centrifuge Tube
Oversigt Koniske centrifugerør
Lukningsfarve Neutral
Autoklaverbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Bund form Conical
Materiale Polyethylen
Gradueringer 0.5 mL, 1 mL, 1.5 mL, 2 mL, 2.5 mL, 3 mL
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 25
Emballage Rakket
Holder Rør
Sterilitet Steril
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Lukningsmateriale Polyethylen
Dnase Free Nej
Højde (metrisk) 114 mm
Lukketype Fladt låg