Få mere at vide
Heathrow Scientific Koniske centrifugerør, naturlig
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16330776 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Emballage:
Bulk Wrap
Bulk Wrap Nederdel
Rakket
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 16330776
Brand: Heathrow Scientific HS4426B
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
De koniske centrifugerør er sterile med sporbarhed fra parti til parti og let riveemballage.
  • Skriveområde og flade polyethylenlåg for nem mærkning
  • Prægede gradueringer
  • Bulk wrap, steril
  • Autoklaverbar
Tekniske data
Farve Neutral
Produkttype Centrifuge Tube
Oversigt Koniske centrifugerør
Lukningsfarve Neutral
Autoklaverbar Autoclavable
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Bund form Conical
Materiale Polyethylen
Gradueringer 0.5 mL
nr. pr. sag 500
nr. pr. pakke 50
Emballage Bulk Wrap
Holder Rør
Sterilitet Steril
Engangs Engangsbrug
Uddannet Ja
Lukningsmateriale Polyethylen
Dnase Free Nej
Højde (metrisk) 120 mm
Lukketype Fladt låg