Få mere at vide
Thermo Scientific™ Koniske centrifugerør
Artikelnummer. p-9590000
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
Maks. RCF:
6.000 x g
7.000 x g
Artikelnummer. 17554725
Brand: Thermo Scientific™ 332265
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til applikationer, der kræver større prøvevolumener.
De Thermo Scientific™ Koniske centrifugerør er sterile og ideelle til applikationer, der kræver større prøvevolumener.
  • Fremstillet med jomfruharpiks af høj kvalitet
  • Steriliseret ved gammabestråling pr ISO 11137-2
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-cytotoksisk
  • DNase/RNase fri
  • Menneskelig DNA fri
  • BSE/TSE fri
Overholdelse
Kompatibel med California Prop 65
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Inkluderer Ingen
nr. pr. pakke 6
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Konisk
Længde (metrisk) 162 mm
Kapacitet (engelsk) 8 oz.
Bund form Konisk
Skriveområde Nej
Diameter (metrisk) 60 mm
Uddannet Ja
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 7.000 x g