Få mere at vide
Thermo Scientific™ Koniske centrifugerør
Artikelnummer. 17564725
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
Maks. RCF:
6.000 x g
7.000 x g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Maks. RCF
17564725 500 ml 6.000 x g
17554725 250 ml 7.000 x g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17564725 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 332270
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 21-12-2026
Ideel til applikationer, der kræver større prøvevolumener.
De Thermo Scientific™ Koniske centrifugerør er sterile og ideelle til applikationer, der kræver større prøvevolumener.
  • Fremstillet med jomfruharpiks af høj kvalitet
  • Steriliseret ved gammabestråling pr ISO 11137-2
  • Ikke-pyrogen
  • Ikke-cytotoksisk
  • DNase/RNase fri
  • Menneskelig DNA fri
  • BSE/TSE fri
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klarhed
Kapacitet (metrisk) 500 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
nr. pr. pakke 6
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Form Konisk
Længde (metrisk) 155 mm
Kapacitet (engelsk) 16 oz.
Bund form Konisk
Skriveområde Nej
Diameter (metrisk) 95 mm
Uddannet Ja
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 6.000 x g