Få mere at vide
Thermo Scientific™ Koniske centrifugerør
Beskrivelse
De Thermo Scientific™ Koniske centrifugerør er sterile og ideelle til applikationer, der kræver større prøvevolumener.
- Fremstillet med jomfruharpiks af høj kvalitet
- Steriliseret ved gammabestråling pr ISO 11137-2
- Ikke-pyrogen
- Ikke-cytotoksisk
- DNase/RNase fri
- Menneskelig DNA fri
- BSE/TSE fri
Overholdelse
Kompatibel med California Prop 65
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klarhed |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| Inkluderer | Ingen |
| Mængde | 6/Pk. |
| Sterilitet | Steril |
| Autoklaverbar | Må ikke autoklaveres |
| Form | Konisk |
| Længde (metrisk) | 162 mm |
| Vis mere |