Tekniske data
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukningsfarve | Sort |
| Farve | Sort |
| Kapacitet (metrisk) | 1,5 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Polypropylen |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Cylindrisk |
| Længde (metrisk) | 40.06 mm |
| Vis mere |