Få mere at vide
Fisherbrand™ Sorte koniske centrifugerør
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-6926016 Shop alle Fisherbrand produkter
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 15396548
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i ren sort til lysfølsomme prøver. Sorte koniske centrifugerør leveres med vedhæftede flade hætter til nem enhåndsbrug. Rør er autoklaverbare og engangs.
  • Certificeret DNase, RNase og Pyrogen fri.
  • Sporbarhed fra parti til parti med nem afrivningsemballage.
  • Skriveområde og flade polyethylenlåg for nem mærkning.
  • Påsat flade hætter.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNase, RNase og pyrogenfri
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukningsfarve Sort
Farve Sort
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Inkluderer Fastgjorte flade hætter
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 120 mm
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Bund form Konisk
Lukketype Skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Uddannet Ja
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 9,400 x g