Få mere at vide
Fisherbrand™ Sorte koniske centrifugerør
Artikelnummer. 15396548 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15396548 15 ml Pakke med 500
15306558 50 ml Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15396548
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fås i ren sort til lysfølsomme prøver. Sorte koniske centrifugerør leveres med vedhæftede flade hætter til nem enhåndsbrug. Rør er autoklaverbare og engangs.
  • Certificeret DNase, RNase og Pyrogen fri.
  • Sporbarhed fra parti til parti med nem afrivningsemballage.
  • Skriveområde og flade polyethylenlåg for nem mærkning.
  • Påsat flade hætter.
Tekniske data
Certificeringer/compliance Certificeret DNase, RNase og pyrogenfri
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukningsfarve Sort
Farve Sort
Kapacitet (metrisk) 15 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Inkluderer Fastgjorte flade hætter
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 120 mm
Kapacitet (engelsk) 0,5 oz.
Bund form Konisk
Lukketype Skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Diameter (metrisk) 17 mm
Uddannet Ja
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 9,400 x g