Få mere at vide
Fisherbrand™ Sorte koniske centrifugerør
Code produit 15306558 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Kapacitet (metrisk):
15 ml
50 ml
Conditionnement:
Pakke med 500
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Kapacitet (metrisk) Conditionnement
15306558 50 ml Pakke med 500
15396548 15 ml Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15306558
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Afficher toutes les promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Fås i ren sort til lysfølsomme prøver. Sorte koniske centrifugerør leveres med vedhæftede flade hætter til nem enhåndsbrug. Rør er autoklaverbare og engangs.
  • Certificeret DNase, RNase og Pyrogen fri.
  • Sporbarhed fra parti til parti med nem afrivningsemballage.
  • Skriveområde og flade polyethylenlåg for nem mærkning.
  • Påsat flade hætter.
Spezifikation
Certificeringer/compliance Certificeret DNase, RNase og pyrogenfri
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukningsfarve Sort
Farve Sort
Kapacitet (metrisk) 50 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Polypropylen
Inkluderer Fastgjorte flade hætter
Sterilitet Steril
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Cylindrisk
Længde (metrisk) 114 mm
Kapacitet (engelsk) 1,7 oz.
Bund form Konisk
Lukketype Skruelåg
Lukning inkluderet Ja
Skriveområde Ja
Diameter (metrisk) 29 mm
Uddannet Ja
Produkttype Centrifugerør
Maks. RCF 9,400 x g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.