Få mere at vide
Kimble™ Konisk oliecentrifugerør med hætte
Beskrivelse
- Skru gevindfinishhætten med PTFE-beklædt foring
- Hvid keramisk emaljeskala, forklaring og markeringsplet på hvert rør
- Måler 203 x 37 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsmateriale | PTFE foret |
| Liner materiale | PTFE |
| nr. pr. pakke | 10 |
| Form | Konisk |
| Bund form | Konisk |
| Lukketype | Skruelåg |
| Uddannet | Ja |
| Produkttype | Konisk rør |