Få mere at vide
Greiner Bio-One Konisk bund af polypropylen lysbeskyttelsesrør
Kapacitet (metrisk):
15 ml
Diameter (metrisk):
17 mm
Længde (metrisk):
120 mm
nr. pr. sag:
500
1000
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Beskrivelse
- Med skruelåg
- Blå gradueringer
- Hvidt skriveområde
- Steril
- Rørfarve: Brun
- Hætte farve: blå
Serviceplan
Nej
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Blå |
| Farve | Brun |
| Kapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med | Ideel til lysfølsomme materialer og reaktioner. |
| nr. pr. sag | 1000 |
| Sterilitet | Steril |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Bund form | Konisk |
| Skriveområde | Hvid Markeringsplet |
| Vis mere |