Få mere at vide
Globe Scientific Koniske bund plastikreagensglas
Artikelnummer. 31922736 Shop alle Globe Scientific produkter
Skift visning
Materiale:
Polypropylene
Polystyrene
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale
31922736 Polystyrene
31922542 Polypropylene
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 31922736 Leverandør Globe Scientific Leverandørnr. 110414
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Formet af enten premium polystyren for klarhed eller polypropylen for slagstyrke og stabilitet over for almindelige syrer, alkalier og opløsningsmidler
  • Multi-use tubes
  • Polystyrene tubes can withstand 1500rpm
  • Polypropylene tubes can withstand 3000rpm are autoclavable and freezable
  • Broad range of sizes are sure to fit most laboratory applications
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Længde (metrisk) 75 mm
Materiale Polystyrene
Diameter (metrisk) 12 mm
Produkttype Test Tube