Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Koniske Al-23-digler
Artikelnummer. p-4865447
Kapacitet (metrisk):
4 ml
5 ml
8 ml
9 ml
23 ml
40 ml
49 ml
75 ml
125 ml
160 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
17 mm
21 mm
22 mm
26 mm
31 mm
40 mm
45 mm
53 mm
67 mm
80 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
20 mm
24 mm
25 mm
30 mm
40 mm
45 mm
55 mm
60 mm
65 mm
90 mm
Højde (metrisk):
20 mm (øverst), 11 mm (bund)
25 mm (øverst), 13 mm (bund)
30 mm (top), 15 mm (bund)
35 mm (øverst), 18 mm (bund)
45 mm (øverst), 22 mm (bund)
50 mm (øverst), 25 mm (bund)
60 mm (øverst), 30 mm (bund)
73 mm (øverst), 35 mm (bund)
88 mm (øverst), 44 mm (bund)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15483525
Brand: Thermo Scientific Chemicals 033010.KF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 30 mm
Materiale Al-23
Mængde 1 stk
Kapacitet (metrisk) 9 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 21 mm
Højde (metrisk) 25 mm (øverst), 13 mm (bund)
Produkttype Koniske Al-23-digler