Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Koniske Al-23-digler
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) Indvendig | 30 mm |
| Materiale | Al-23 |
| Mængde | 1 stk |
| Kapacitet (metrisk) | 9 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 21 mm |
| Højde (metrisk) | 25 mm (øverst), 13 mm (bund) |
| Produkttype | Koniske Al-23-digler |