Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Koniske Al-23-digler
Produktkode 15473535
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Kapacitet (metrisk):
4 ml
5 ml
8 ml
9 ml
23 ml
40 ml
49 ml
75 ml
125 ml
160 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
17 mm
21 mm
22 mm
26 mm
31 mm
40 mm
45 mm
53 mm
67 mm
80 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
20 mm
24 mm
25 mm
30 mm
40 mm
45 mm
55 mm
60 mm
65 mm
90 mm
Højde (metrisk):
20 mm (øverst), 11 mm (bund)
25 mm (øverst), 13 mm (bund)
30 mm (top), 15 mm (bund)
35 mm (øverst), 18 mm (bund)
45 mm (øverst), 22 mm (bund)
50 mm (øverst), 25 mm (bund)
60 mm (øverst), 30 mm (bund)
73 mm (øverst), 35 mm (bund)
88 mm (øverst), 44 mm (bund)
Förpackningsstorlek
Hver
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 15473535
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Chemicals 033046.KF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 40 mm
Materiale Al-23
Mængde 1 stk
Kapacitet (metrisk) 40 ml
Diameter (metrisk) Udvendig 45 mm
Højde (metrisk) 50 mm (øverst), 25 mm (bund)
Produkttype Koniske Al-23-digler