Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Koniske Al-23-digler
Kapacitet (metrisk):
4 mL
5 mL
8 mL
9 mL
23 mL
40 mL
49 mL
75 mL
125 mL
160 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
17mm
21mm
22mm
26mm
31mm
40mm
45mm
53mm
67mm
80mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
20mm
24mm
25mm
30mm
40mm
45mm
55mm
60mm
65mm
90mm
Højde (metrisk):
20 mm (øverst), 11 mm (bund)
25 mm (øverst), 13 mm (bund)
30mm (Top), 15mm (Base)
35 mm (øverst), 18 mm (bund)
45 mm (øverst), 22 mm (bund)
50 mm (øverst), 25 mm (bund)
60 mm (øverst), 30 mm (bund)
73 mm (øverst), 35 mm (bund)
88 mm (øverst), 44 mm (bund)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 25mm |
| Materiale | Al-23 |
| Mængde | 1 stk |
| Kapacitet (metrisk) | 4 mL |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 17mm |
| Højde (metrisk) | 20 mm (øverst), 11 mm (bund) |
| Produkttype | Koniske Al-23-digler |