Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Koniske Al-23-digler
Artikelnummer. 15443535
Kapacitet (metrisk):
4 mL
5 mL
8 mL
9 mL
23 mL
40 mL
49 mL
75 mL
125 mL
160 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
17mm
21mm
22mm
26mm
31mm
40mm
45mm
53mm
67mm
80mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
20mm
24mm
25mm
30mm
40mm
45mm
55mm
60mm
65mm
90mm
Højde (metrisk):
20 mm (øverst), 11 mm (bund)
25 mm (øverst), 13 mm (bund)
30mm (Top), 15mm (Base)
35 mm (øverst), 18 mm (bund)
45 mm (øverst), 22 mm (bund)
50 mm (øverst), 25 mm (bund)
60 mm (øverst), 30 mm (bund)
73 mm (øverst), 35 mm (bund)
88 mm (øverst), 44 mm (bund)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15443535
Brand: Thermo Scientific Chemicals 033042.KF
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 20mm
Materiale Al-23
Mængde 1 stk
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Diameter (metrisk) Udvendig 22mm
Højde (metrisk) 25 mm (øverst), 13 mm (bund)
Produkttype Koniske Al-23-digler