Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Koniske Al-23-digler
Kapacitet (metrisk):
4 ml
5 ml
8 ml
9 ml
23 ml
40 ml
49 ml
75 ml
125 ml
160 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
17 mm
21 mm
22 mm
26 mm
31 mm
40 mm
45 mm
53 mm
67 mm
80 mm
Diameter (metrisk) Indvendig:
20 mm
24 mm
25 mm
30 mm
40 mm
45 mm
55 mm
60 mm
65 mm
90 mm
Højde (metrisk):
20 mm (øverst), 11 mm (bund)
25 mm (øverst), 13 mm (bund)
30 mm (top), 15 mm (bund)
35 mm (øverst), 18 mm (bund)
45 mm (øverst), 22 mm (bund)
50 mm (øverst), 25 mm (bund)
60 mm (øverst), 30 mm (bund)
73 mm (øverst), 35 mm (bund)
88 mm (øverst), 44 mm (bund)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) Indvendig | 45 mm |
| Materiale | Al-23 |
| Mængde | 1 stk |
| Kapacitet (metrisk) | 23 ml |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 31 mm |
| Højde (metrisk) | 35 mm (øverst), 18 mm (bund) |
| Produkttype | Koniske Al-23-digler |