Få mere at vide
KARTELL Konisk 1-huls prop
Description
- Røde gummipropper til almindelige laboratorier.
- Materiale: Rød gummi
- Autoklaverbar
Specifications
Specifications
| Diameter (metrisk) hul | 3 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) bund | 10 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 13 mm |
| Materiale | Gummi |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Stopper nummer | 00 |