Få mere at vide
KARTELL Konisk 1-huls prop
Diameter (metrisk) Top:
12 mm
13 mm
14 mm
18 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Beskrivelse
- Røde gummipropper til almindelige laboratorier.
- Materiale: Rød gummi
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) hul | 3 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Rød |
| Diameter (metrisk) bund | 13 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 18 mm |
| Diameter (metrisk) Top | 18 mm |
| Materiale | Gummi |
| Form | Konisk |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Stopper nummer | 0 |