Få mere at vide
Congo red, pure, C.I. 22120, pH and adsorption indicator, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10447060 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10447060 25 g 25g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10447060 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/7020/46
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Specifications
Smeltepunkt 360°C
CAS 573-58-0
Molekylær formel C32H22N6Na2O6S2
MDL nummer 4028
Formel vægt 696.65g/mol
Emballage Glass Jar
Farve Brown/Red
pH 8 to 9.5
Mængde 25 g
Fysisk form Powder
compliance-icons
Product Identifier
  • Congo red
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Hazard Statement
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Precautionary Statement
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.