Få mere at vide
Congo Red MP Biomedicals
Artikelnummer. 11491842 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
11491842 25 g
1 options
Artikelnummer. 11491842 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210509925
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-10-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Congo Red
CAS 573-58-0
Molekylær formel C32H22N6Na2O6S2
Synonym Direct Red 28
InChI nøgle IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
IUPAC navn dinatrium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]naphthalen-1-sulfonat
Molekylvægt (g/mol) 696.664
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
Formel vægt 696.7
Mængde 25 g