Få mere at vide
Congo rød, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11422092 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422092 5 g -
11401852 100 g -
11442092 100 g -
11411852 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11422092 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215071105
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 573-58-0
Molekylær formel C32H22N6Na2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 696.664
InChI nøgle IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym Cotton Red, Benzo Congo Red
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
IUPAC navn dinatrium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]naphthalen-1-sulfonat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Congo red
Formel vægt 696.7
Farve Rød
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver