Få mere at vide
Congo rød, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11411852 Shop alle MP Biomedicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11411852
Brand: MP Biomedicals 0210509990
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kemiske identifikatorer
CAS 573-58-0
Molekylær formel C32H22N6Na2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 696.664
InChI nøgle IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym Cotton Red, Benzo Congo Red
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
IUPAC navn dinatrium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]naphthalen-1-sulfonat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Congo red
Formel vægt 696.7
Farve Rød
Mængde 500 g
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Congo Red
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361-Mistænkt for at skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P202-Anvend ikke produktet, før alle advarsler er læst og forstået.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Congo Red