Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Congo Rød, indikatorklasse
Artikelnummer. 11435737
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11435737 500 g 500g
11415737 25 g 25g
11425737 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11435737 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B24310.36
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
CAS: 573-58-0 | C32H22N6Na2O6S2 | 696,664 g/mol
Congorød er nyttig til farvning og visuel påvisning af amyloidaflejringer. Det hæmmer akkumuleringen af den scrapie-associerede, protease-resistente isoform af protein PrP uden at påvirke metabolismen af den normale isoform.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Congo rød er nyttig til farvning og visuel påvisning af amyloidaflejringer. Det hæmmer akkumuleringen af den scrapie-associerede, protease-resistente isoform af protein PrP uden at påvirke metabolismen af den normale isoform.
Opløselighed
Opløseligt i vand 25 g/L.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler, syrer, reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 573-58-0
Molekylær formel C32H22N6Na2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 696.664
MDL nummer MFCD00004028
InChI nøgle IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 22120
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
IUPAC navn dinatrium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]naphthalen-1-sulfonat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Congo Red
Smeltepunkt >360 °C
Lugt Lugtfri
Beilstein 3894858
Merck Index 14,2498
Opløselighedsinformation Opløselig i vand 25g/L.
Mængde 500 g
Formel vægt 696.67
Grad Indikator