Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Congo Rød, indikatorklasse
Artikelnummer. 11425737
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11425737 100 g 100g
11415737 25 g 25g
11435737 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11425737 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B24310.22
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 573-58-0 | C32H22N6Na2O6S2 | 696,664 g/mol
Congorød er nyttig til farvning og visuel påvisning af amyloidaflejringer. Det hæmmer akkumuleringen af den scrapie-associerede, protease-resistente isoform af protein PrP uden at påvirke metabolismen af den normale isoform.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Congo rød er nyttig til farvning og visuel påvisning af amyloidaflejringer. Det hæmmer akkumuleringen af den scrapie-associerede, protease-resistente isoform af protein PrP uden at påvirke metabolismen af den normale isoform.
Opløselighed
Opløseligt i vand 25 g/L.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler, syrer, reduktionsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 573-58-0
Molekylær formel C32H22N6Na2O6S2
Molekylvægt (g/mol) 696.664
MDL nummer MFCD00004028
InChI nøgle IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L
Synonym C.I. 22120
PubChem CID 11313
ChEBI CHEBI:34653
IUPAC navn dinatrium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]naphthalen-1-sulfonat
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Congo Red
Smeltepunkt >360°C
Beilstein 3894858
Merck Index 14,2498
Opløselighedsinformation Soluble in water 25g/L.
Formel vægt 696.67
Grad Indikator
Lugt Odorless
Mængde 100 g
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Congo Red
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
Faresætning
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: C.I. Direct Red 28