Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Congo Rød, Indikatorklasse
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Congo Red |
| Smeltepunkt | >360,0 °C |
| Emballage | Glasflaske |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i ethanol, let opløselig i acetone, praktisk talt uopløselig i æter |
| Mængde | 100 g |
| Formel vægt | 696.65 |
| Grad | Indikator |
Sikkerhed og håndtering
- Congo red
- Fare
- Carcinogenicitet Kategori 1B
- Reproduktionstoksicitet Kategori 2
- H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
- H350-Kan fremkalde kræft.
- P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
- P233-Hold beholderen tæt lukket.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.