Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Congo Red |
| Navn note | Velegnet til farvning af cytoplasma, erytrocytter og kollagen. Nyttig probe til konformationelle studier af nukleotidbindende enzymer. |
| CAS | 573-58-0 |
| Analyseprocentområde | ∽85% |
| Molekylær formel | C32H22N6Na2O6S2 |
| Synonym | Cotton Red, Benzo Congo Red, Direct Red 28 |
| InChI nøgle | IQFVPQOLBLOTPF-UHFFFAOYSA-L |
| SMIL | C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)N=NC3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)N=NC5=C(C6=CC=CC=C6C(=C5)S(=O)(=O)[O-])N)S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+] |
| IUPAC navn | dinatrium;4-amino-3-[[4-[4-[(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]naphthalen-1-sulfonat |
| Molekylvægt (g/mol) | 696.664 |
| Vis mere |