Få mere at vide
Congo Red (90%), TRC
Artikelnummer. 30133730
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133730 10 g
17928459 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30133730 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC68505010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-10-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 573-58-0
Molekylær formel C32 H22 N6 O6 S2 . 2 Na
Molekylvægt (g/mol) 696.66
Synonym 1-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis[4-amino-, disodium salt (9CI), C.I. Direct Red 28, disodium salt (8CI), Atlantic Congo Red, Atul Congo Red, Azocard Red Congo, Benzo Congo Red, Brasilamina Congo 4B, C.I. 22120, C.I. Direct Red 28, Congo Red, Congo red, Congo Red 4B, Congo Red 4BS, Congo Red 4BX, Congo Red CR, Congo red disodium salt, Congo Red H, Congo Red K, Congo Red L, Congo Red M, Congo Red N, Congo Red R, Congo Red RS, Congo Red sodium salt, Congo Red TS, Congo Red W, Congo Red WS, Cotton Red 4BC, Cotton Red 5B, Cotton Red L, Diacotton Congo Red, Direct Congo Red, Direct Red 28, Direct Red C, Direct Red DC-CF, Direct Red K, Direct Red R, Direct Scarlet 4B, Erie Congo 4B, Haemomedical, Haemonorm, Hemorrhagyl, Hispamin Congo 4B, Kayaku Congo Red, MeSH ID: D003224, Mitsui Congo Red, Peeramine Congo Red, Red K (dye), Solucongo, Sugai Congo Red, Tertrodirect Red C, Trisulfon Congo Red, Vondacel Red CL, 1-Naphthalenesulfonic acid, 3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(2,1-diazenediyl)]bis[4-amino-, sodium salt (1:2) (ACI)
IUPAC navn disodium; 4-amino-3-[(E)-[4-[4-[(E)-(1-amino-4-sulfonatonaphthalen-2-yl)diazenyl]phenyl]phenyl]diazenyl]naphthalen-1-sulfonat
SMIL [Na+].[Na+].Nc1c(cc(c2ccccc12)S(=O)(=O)[O-])N=Nc3ccc(cc3)c4ccc(cc4)N=Nc5cc(c6ccccc6c5N)S(=O)(=O)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Direct Red 28
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C32H24N6O6S2.2Na/c33-31-25-7-3-1-5-23(25)29(45(39,40)41)17-27(31)37-35-21-13-9-19(10-14-21)20-11-15-22(16-12-20)36-38-28-18-30(46(42,43)44)24-6-2-4-8-26(24)32(28)34;;/h1-18H,33-34H2,(H,39,40,41)(H,42,43,44);;/q;2*+1/p-2
Formel vægt 696.0838