Få mere at vide
3M™ Safety-Walk™ Tilpas anti-slip tape, 510
Artikelnummer. 17138560
Skift visning
Farve:
Sort
Pakningsstørrelse:
2 ruller
Artikelnummer. Farve unitSize
17138560 Sort 2 ruller
1 options
Artikelnummer. 17138560 Leverandør 3M™ Safety-Walk™ Leverandørnr. 7000010831
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Ideel til brug på sikkerhedsplader af diamantkvalitet, trin og andre uregelmæssige overflader. Mineralbelagt og skridsikkert med bagside af aluminiumsfolie. Tilpasser sig uregelmæssige overflader og rundt om kanter.
  • Skridhæmmende tape hjælper med at bevare et fast fodfæste på uregelmæssige overflader
  • Mineralbelagt, skridsikker overflade med høj friktion
  • Velegnet til påføring i tørre, våde eller olieholdige miljøer
  • Primært til brug på fordybninger eller mønstrede overflader i industri-, foodservice- eller kommercielle områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B) 18,3 mx 51 mm (60 ft. x 2 in.)
Slutte Mineralbelagt
Til brug med (applikation) Tørre, våde eller olierede omgivelser
Længde (engelsk) 60 ft.
Længde (metrisk) 18.3 m
Emballagemængde 2 Pk.
Bredde (engelsk) 2''
Bredde (metrisk) 0.051 m
Klæbende type Trykfølsomt klæbemiddel
Farve Sort
Type Floor Tape