Få mere at vide
Agilent BioTek™ Confocal Imaging Accessory Kit
Shop alle Agilent BioTek produkter
Til brug med (udstyr):
Cytation C10 Konfokal Billeddannelseslæser
Beskrivelse
- For use with Cytation C10 Confocal Imaging Reader.
- Designed to provide the essential objectives, filters cubes, LEDs and adapters required for use across a broad range of confocal imaging workflows.
- Includes protective case for convenience and ease of use.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Accessory Kit |
| Til brug med (udstyr) | Cytation C10 Konfokal Billeddannelseslæser |
| Sterilitet | Non-sterile |