Få mere at vide
Agilent BioTek™ Confocal Imaging Accessory Kit
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 18242733 Shop alle Agilent BioTek produkter
Til brug med (udstyr):
Cytation C10 Konfokal Billeddannelseslæser
Artikelnummer. 18242733
Brand: Agilent BioTek™ 1940027
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
For use with Cytation C10 Confocal Imaging Reader.
  • For use with Cytation C10 Confocal Imaging Reader.
  • Designed to provide the essential objectives, filters cubes, LEDs and adapters required for use across a broad range of confocal imaging workflows.
  • Includes protective case for convenience and ease of use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Accessory Kit
Til brug med (udstyr) Cytation C10 Konfokal Billeddannelseslæser
Sterilitet Non-sterile