Få mere at vide
Kegle- og pladeviskositetsstandard, 56,14 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™
Artikelnummer. 16060162
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
16060162 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 16060162 Leverandør Paragon Scientific Leverandørnr. 2162/1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1380.00 DKK
    1078.70 DKK / 500ml
    Spare 301.30 DKK
    21% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certificerede kegle- og pladeviskositetsstandarder er specifikt formuleret til maling- og belægningsindustrien og repræsenterer det mest omfattende udvalg af standarder, der er tilgængelige for denne applikation.
  • Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
  • Kinematisk viskositet certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162 ved 20 °C, 23 °C & 25 °C
  • Kinematisk viskositet certificeret iht ASTM D341 ved mellemtemperaturer
  • Densitet, dynamisk viskositet og kinematisk viskositet angivet ved alle temperaturer
  • Sikrer fuld overholdelse af ASTM & IP-testmetodeprotokol
  • Fuld sporbarhed til nationale standarder
  • 2 års holdbarhed
  • Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
  • Fremstillet i Det Forenede Kongerige
Tekniske data
Emballage Ravfarvet glasflaske
Analysecertifikat Ja
Fysisk form Væske
Mængde 500 ml
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.