Få mere at vide
Kegle- og pladeviskositetsstandard, 2044 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Beskrivelse
- Certificeret iht ISO 17025 / ISO 17034 under vores UKAS-akkreditering
- Kinematisk viskositet certificeret i nøje overensstemmelse med ASTM D2162 ved 20 °C, 23 °C & 25 °C
- Kinematisk viskositet certificeret iht ASTM D341 ved mellemtemperaturer
- Densitet, dynamisk viskositet og kinematisk viskositet angivet ved alle temperaturer
- Sikrer fuld overholdelse af ASTM & IP-testmetodeprotokol
- Fuld sporbarhed til nationale standarder
- 2 års holdbarhed
- Sikkerhedsindpakning, der er åbenbar
- Fremstillet i Det Forenede Kongerige
Tekniske data
Tekniske data
Emballage | Ravfarvet glasflaske |
Analysecertifikat | Yes |
Fysisk form | Væske |
Mængde | 500 mL |
Angivne nominelle værdier. Certificerede værdier vil variere fra batch til batch.
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Kegle- og pladeviskositetsstandard, 2044 mPa.s (25,00 °C), Paragon Scientific™ >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion