Få mere at vide
Quickfit™ Enkelt kegle med lang spids
Artikelnummer. 15557760
Keglestørrelse:
14/23
16/7
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43027
45/40
55/44
Tykkelse (metrisk) væg:
1 mm
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,3 mm
2,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Artikelnummer. 15557760
Brand: Quickfit CBB34UB
Tillader kegle at blive forbundet med glasrør
  • Useful for construction of stirrer guides
  • Unbadged and free from ceramic markings
  • Avoids problem of badge charring at high temperatures which can give an untidy appearance
  • Long tip cones manufactured with minimum shank length of 90mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10Pack
Type Single Cone with Long Tip
Keglestørrelse 34/35
Tykkelse (metrisk) væg 2 mm