Få mere at vide
Quickfit™ Enkelt kegle med lang spids
Keglestørrelse:
14/23
16/7
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43027
45/40
55/44
Tykkelse (metrisk) væg:
1 mm
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,3 mm
2,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Beskrivelse
- Useful for construction of stirrer guides
- Unbadged and free from ceramic markings
- Avoids problem of badge charring at high temperatures which can give an untidy appearance
- Long tip cones manufactured with minimum shank length of 90mm
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10/Pk. |
| Varebeskrivelse | Dia. Shank: 8mm, Bore: 3mm |
| Type | Single Cone with Long Tip |
| Keglestørrelse | 43027 |
| Tykkelse (metrisk) væg | 1 mm |