Få mere at vide
Quickfit™ Enkelt kegle med lang spids
Keglestørrelse:
14/23
16/7
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43027
45/40
55/44
Tykkelse (metrisk) væg:
1 mm
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,3 mm
2,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Beskrivelse
- Nyttig til konstruktion af rørestyr
- Umærket og fri for keramiske markeringer
- Undgår problemer med badge-forkulning ved høje temperaturer, hvilket kan give et rodet udseende
- Lange spidskegler fremstillet med minimum skaftlængde på 90 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10 Pakke |
| Type | Enkelt kegle med lang spids |
| Keglestørrelse | 29/32 |
| Tykkelse (metrisk) væg | 2 mm |