Få mere at vide
Quickfit™ Enkelt kegle med lang spids
Artikelnummer. 12433581
Keglestørrelse:
14/23
16/7
19/26
24/29
29/32
34/35
40/38
43027
45/40
55/44
Tykkelse (metrisk) væg:
1 mm
1,5 mm
1,8 mm
2 mm
2,3 mm
2,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 50
Artikelnummer. 12433581
Brand: Quickfit CBB24UB
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tillader kegle at blive forbundet med glasrør
  • Nyttig til konstruktion af rørestyr
  • Umærket og fri for keramiske markeringer
  • Undgår problemer med badge-forkulning ved høje temperaturer, hvilket kan give et rodet udseende
  • Lange spidskegler fremstillet med minimum skaftlængde på 90 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 Pakke
Type Enkelt kegle med lang spids
Keglestørrelse 24/29
Tykkelse (metrisk) væg 2 mm