missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Conduritol B, TRC

Artikelnummer. 30363921
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30363921 25 mg
30354402 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30363921 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC66500025MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 25348-64-5
Molekylær formel C6 H10 O4
Molekylvægt (g/mol) 146.14
IUPAC navn (1R,2S,3S,4R)-cyclohex-5-ene-1,2,3,4-tetrol
SMIL O[C@@H]1C=C[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Conduritol B
Mængde 25 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O4/c7-3-1-2-4(8)6(10)5(3)9/h1-10H/t3-,4-,5+,6+/m1/s1
Formel vægt 146.0579
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.