missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Conduritol B-tetraacetat, TRC

Artikelnummer. 30349889
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30349889 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30349889 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC66650050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Conduritol B Tetraacetate
CAS 25348-63-4
Molekylær formel C14 H18 O8
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H18O8/c1-7(15)19-11-5-6-12(20-8(2)16)14(22-10(4)18)13(11)21-9(3)17/h5-6,11-14H,1-4H3/t11-,12+,13+,14-
SMIL CC(=O)O[C@@H]1C=C[C@H](OC(=O)C)[C@@H](OC(=O)C)[C@H]1OC(=O)C
IUPAC navn [(1R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxycyclohex-2-en-1-yl] acetat
Molekylvægt (g/mol) 314.29
Formel vægt 314.1002
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.