Få mere at vide
Conduritol B-epoxid, TRC
Artikelnummer. 30135775
Skift visning
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135775 250 mg
30138365 100 mg
30005546 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135775 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC666000250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6090-95-5
Molekylær formel C6 H10 O5
Molekylvægt (g/mol) 162.14
Synonym myo-Inositol, 1,2-anhydro-, DL-myo-Inositol, 1,2-anhydro-, Inositol, 1,2-anhydro-, myo- (8CI), 1,2-Anhydro-myo-inositol, Conduritol B epoxide, 1,2-Anhydro-DL-myo-inositol
IUPAC navn (1R,2R,3S,4S,5R,6S)-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2,3,4,5-tetrol
SMIL O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O[C@@H]2[C@@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Conduritol B Epoxide
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C6H10O5/c7-1-2(8)4(10)6-5(11-6)3(1)9/h1-10H/t1-,2-,3+,4+,5-,6+/m0/s1
Formel vægt 162.0528
Procent renhed >95%