Få mere at vide
Konduktivitetstestopløsning kaliumchlorid, SI Analytics™
Shop alle SI Analytics produkter
Mængde:
20 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
3 x 6 ampuller
Polyethylen flaske
Koncentration:
0.01 mol/L
0.01/0.1/1 mol/L (1.41/12.9/112mS/cm)
5mS/cm
Pakningsstørrelse:
250ml
Hver
Beskrivelse
- Blanding bestående af vand og kaliumchlorid
- Opbevares ved stuetemperatur
- Produktet indeholder ingen relevante mængder af materialer med kritiske værdier, som skal overvåges på arbejdspladsen
- Produktet udgør ikke en eksplosionsfare
- Lad ikke ufortyndet produkt eller store mængder af det komme ned i grundvandet, vandløbet eller kloaksystemet
- Små mængder kan fortyndes med rigeligt vand og skylles væk
Tekniske data
Tekniske data
| Emballage | Polyethylen flaske |
| Lugt | Odorless |
| Tæthed | 1g/cm3 |
| Fysisk form | Væske |
| Koncentration | 0.01 mol/L |
| Farve | Farveløs |
| pH | 7 |
| Smeltepunkt | 0 °C |
| Kogepunkt | 100 °C |
| Opløselighed | Miscible with water |
| Vis mere |