Få mere at vide
Konduktivitetstestopløsning kaliumchlorid, SI Analytics™
Artikelnummer. 11914809 Shop alle SI Analytics produkter
Skift visning
Mængde:
20 mL
250 mL
500 mL
Emballage:
3 x 6 ampuller
Polyethylen flaske
Koncentration:
0.01 mol/L
0.01/0.1/1 mol/L (1.41/12.9/112mS/cm)
5mS/cm
Pakningsstørrelse:
250ml
Hver
Artikelnummer. Mængde Emballage Koncentration unitSize
11914809 20 mL 3 x 6 ampuller 0.01/0.1/1 mol/L (1.41/12.9/112mS/cm) Hver
11994779 20 mL 3 x 6 ampuller 0.01 mol/L Hver
12037112 250 mL Polyethylen flaske 0.01 mol/L 250ml
10501603 500 mL Polyethylen flaske 5mS/cm -
4 options
Artikelnummer. 11914809
Brand: SI Analytics 285126293
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
SI Analytics™ Konduktivitetstestopløsning Kaliumchlorid gør det muligt at bestemme et stofs evne til at lede elektricitet.
  • Blanding bestående af vand og kaliumchlorid
  • Opbevares ved stuetemperatur
  • Produktet indeholder ingen relevante mængder af materialer med kritiske værdier, som skal overvåges på arbejdspladsen
  • Produktet udgør ikke en eksplosionsfare
  • Lad ikke ufortyndet produkt eller store mængder af det komme ned i grundvandet, vandløbet eller kloaksystemet
  • Små mængder kan fortyndes med rigeligt vand og skylles væk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballage 3 x 6 ampuller
Lugt Odorless
Tæthed 1g/cm3
Fysisk form Væske
Koncentration 0.01/0.1/1 mol/L (1.41/12.9/112mS/cm)
Farve Farveløs
pH 7
Smeltepunkt 0 °C
Kogepunkt 100 °C
Opløselighed Miscible with water
Mængde 20 mL