Få mere at vide
Oakton™ Ledningsevne og TDS-standard
Artikelnummer. 15619768 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Mængde:
500 ml
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15619768 500 ml 500ml
1 options
Artikelnummer. 15619768 Leverandør Oakton™ Leverandørnr. 0065332
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Oakton™ ledningsevne og TDS-standarder kan spores til NIST standard referencematerialer og ideel til laboratorie- og feltanalyse.
  • ISO 9000 og NIST Kan behandles
  • Hjælper med at kalibrere ledningsevneinstrumenter for at sikre nøjagtighed
  • Standardværdier giver ved 25 °C
  • Bruges, når aflæsninger forventes at være omkring 80 mS (80.000μ S/cm)
  • KCI-, NaCI- og 442-konverteringer og temperaturkorrektioner trykt på flasken for brugervenlighed (ekskluderet på 60 ml flaske, men inkluderet i indlægssedlen)
  • Anbefalet holdbarhed på fire måneder efter åbning
Tekniske data
Oversigt Ledningsevne og TDS-standard
Ledningsevne 80.000 μS/80 mS
Teknik Kalibrering af ledningsevneinstrumentet
Certificeringer/compliance ISO 9000, NIST
Mængde 500 ml