Beskrivelse
Akkrediteret til ISO 17025. Reagecon™ Konduktivitetsstandard, NIST Sporbar, 84 μS/cm er en vandbaseret, ikke-farlig lavkonduktivitetsstandard med en høj grad af nøjagtighed, lav temperaturvariation og garanteret stabilitet gennem udløb, selv efter åbning af flasken.
Denne konduktivitetsstandard er vandbaseret og eliminerer derved eventuelle fejl, der kan tilskrives matrix-uoverensstemmelse. Vandige standarder er ikke-farlige for nem opbevaring, håndtering og bortskaffelse. Hver flaske er forsynet med et omfattende analysecertifikat og har en tabel over ledningsevnevariationer med temperatur trykt på etiketten.
- Bekvemmelighed og lavere omkostninger —Reducerede krav til sundhed, sikkerhed og miljø samt papirarbejde
- Meget lav temperaturvariationskoefficient Reducerer —målefejl og muliggør ikke-temperaturkontrollerede forhold eller feltarbejde
- Garanteret stabilitet gennem udløbsdato —Eliminerer behovet for at åbne en frisk flaske standard hver gang den bruges
- Høj nøjagtighed (± 1 % ved 25 °C)— Gør det muligt at bruge den som en kalibrator eller kontrol, i overensstemmelse med de mest krævende krav (f USP )
Tekniske data
Tekniske data
| Analysecertifikat | Ja |
| Ledningsevne | 84 μS/cm (±1% ved 25 °C) |
| Fysisk form | Væske |
| Til brug med (udstyr) | Ledningsevnemåler |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Vand |
| Mængde | 500 ml |