Få mere at vide
Konduktivitetsstandard, NIST Sporbar, 5 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10460538 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10460538 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 10460538 Leverandør Reagecon Leverandørnr. CSKC5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1630.87 DKK
    1519.43 DKK / 500ml
    Spare 111.44 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Akkrediteret til ISO 17025. Reagecon™ Konduktivitetsstandard, NIST Sporbar, 5 μS/cm er en vandbaseret, ikke-farlig lavkonduktivitetsstandard med en høj grad af nøjagtighed, lav temperaturvariation og garanteret stabilitet gennem udløb, selv efter åbning af flasken.
Denne konduktivitetsstandard er vandbaseret og eliminerer derved eventuelle fejl, der kan tilskrives matrix-uoverensstemmelse. Vandige standarder er ikke-farlige for nem opbevaring, håndtering og bortskaffelse. Hver flaske er forsynet med et omfattende analysecertifikat og har en tabel over ledningsevnevariationer med temperatur trykt på etiketten.
  • Bekvemmelighed og lavere omkostninger —Reducerede krav til sundhed, sikkerhed og miljø samt papirarbejde
  • Meget lav temperaturvariationskoefficient Reducerer —målefejl og muliggør ikke-temperaturkontrollerede forhold eller feltarbejde
  • Garanteret stabilitet gennem udløbsdato —Eliminerer behovet for at åbne en frisk flaske standard hver gang den bruges
  • Høj nøjagtighed (± 1 % ved 25 °C)— Gør det muligt at bruge den som en kalibrator eller kontrol, i overensstemmelse med de mest krævende krav (f USP )
Tekniske data
Analysecertifikat Ja
Ledningsevne 5 μS/cm (±1% ved 25 °C)
Fysisk form Væske
Til brug med (udstyr) Ledningsevnemåler
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Mængde 500 mL