Få mere at vide
Konduktivitetsstandard, NIST Sporbar, 200.000μ S/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11576723 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11576723 500 mL 500ml
1 options
Artikelnummer. 11576723 Leverandør Reagecon Leverandørnr. CSKC200M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2137.04 DKK
    1519.43 DKK / 500ml
    Spare 617.61 DKK
    28% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Akkrediteret til ISO 17025. Reagecon™ Konduktivitetsstandard, NIST Sporbar, 200.000μ S/cm er en vandbaseret, ikke-farlig standard med høj grad af nøjagtighed, lav temperaturvariation og garanteret stabilitet gennem udløbsdatoen, selv efter åbning af flasken.
Denne konduktivitetsstandard er vandbaseret og eliminerer derved eventuelle fejl, der kan tilskrives matrix-uoverensstemmelse. Vandige standarder er ikke-farlige for nem opbevaring, håndtering og bortskaffelse. Hver flaske er forsynet med et omfattende analysecertifikat og har en tabel over ledningsevnevariationer med temperatur trykt på etiketten.
  • Bekvemmelighed og lavere omkostninger —Reducerede krav til sundhed, sikkerhed og miljø samt papirarbejde
  • Meget lav temperaturvariationskoefficient Reducerer —målefejl og muliggør ikke-temperaturkontrollerede forhold eller feltarbejde
  • Garanteret stabilitet gennem udløbsdato —Eliminerer behovet for at åbne en frisk flaske standard hver gang den bruges
  • Høj nøjagtighed (± 1 % ved 25 °C)— Gør det muligt at bruge den som en kalibrator eller kontrol, i overensstemmelse med de mest krævende krav (f USP )
Tekniske data
Analysecertifikat Ja
Ledningsevne 200.000 μS/cm (±1% ved 25 °C)
Fysisk form Væske
Til brug med (udstyr) Conductivity Meter
Opløsningsmiddel eller Matrix Vand
Mængde 500 mL