Få mere at vide
Konduktivitetsstandard, NIST Sporbar, 111.800μ S/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11733217 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 11733217
Brand: Reagecon CSKC111800
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Akkrediteret til ISO 17025. Reagecon™ Konduktivitetsstandard, NIST Sporbar, 111.800μ S/cm er en vandbaseret, ikke-farlig standard med høj grad af nøjagtighed, lav temperaturvariation og garanteret stabilitet gennem udløbsdatoen, selv efter åbning af flasken.
Denne konduktivitetsstandard er vandbaseret og eliminerer derved eventuelle fejl, der kan tilskrives matrix-uoverensstemmelse. Vandige standarder er ikke-farlige for nem opbevaring, håndtering og bortskaffelse. Hver flaske er forsynet med et omfattende analysecertifikat og har en tabel over ledningsevnevariationer med temperatur trykt på etiketten.
  • Bekvemmelighed og lavere omkostninger —Reducerede krav til sundhed, sikkerhed og miljø samt papirarbejde
  • Meget lav temperaturvariationskoefficient Reducerer —målefejl og muliggør ikke-temperaturkontrollerede forhold eller feltarbejde
  • Garanteret stabilitet gennem udløbsdato —Eliminerer behovet for at åbne en frisk flaske standard hver gang den bruges
  • Høj nøjagtighed (± 1 % ved 25 °C)— Gør det muligt at bruge den som en kalibrator eller kontrol, i overensstemmelse med de mest krævende krav (f USP )
Tekniske data
Analysecertifikat Yes
Ledningsevne 111,800μS/cm (±1% at 25°C)
Fysisk form Væske
Til brug med (udstyr) Conductivity Meter
Opløsningsmiddel eller Matrix Water
Mængde 500 mL