Få mere at vide
Konduktivitetsstandarder NIST Sporbar, 100000 μS/cm, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10790320 Shop alle Reagecon produkter
Mængde:
500 mL
Pakningsstørrelse:
500ml
Artikelnummer. 10790320
Brand: Reagecon CSKC100M
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Anvendes som en certificeret ledningsevnestandarder. Reagecon™ Konduktivitetsstandarder NIST Sporbar, 100000 μS/cm kan spores til NIST referencematerialer.
  • Nøjagtig til± 1 %
  • Sporbar til NIST
  • GLP kompatibel
  • Analysecertifikat leveres med hver flaske (inklusive analysemetode og standard referencemateriale detaljer)
  • Bredt område: 20 værdier fra 1,3 μS/cm til 500.000μ S/cm inklusive
  • En forbedret holdbarhed er sikret gennem brug af proprietær teknologi. Nøjagtig ledningsevnemåling kræver periodisk kalibrering af ledningsevnesensoren for at bestemme dens cellekonstant (multiplikatoren, der bruges til at konvertere sensorens output 'til den viste ledningsevne). Vores standardværdi konduktivitetsstandarder matcher de forprogrammerede værdier, der bruges af alle førende mærker af konduktivitetsmålere til automatisk kalibrering, mens de brede standarder tillader fleksibilitet.
Tekniske data
Mængde 500 mL